Learn More
Fisherbrand™ Seaux à glace
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Molded handles enable safe handling and transport
- Rigid construction provides high durability and excellent insulating properties
- Buckets will not sweat or leak and are unbreakable with normal use
- Withstand temperatures up to 95°C (203°F)
- Resistant to acetone and easy to clean — can be chemically disinfected
- Stackable for convenient storage
- Rim diameter (maximum, with handles): 12.75 in. (32.5cm)
- Height: 7.25 in. (18.5cm)
- Capacity: 1.2 gal. (4.5L)
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 18.5 cm |
| Hauteur (impériale) | 7.25 in. |
| À utiliser avec (application) | Dry ice, water ice and salt solutions |
| Matériau | Polyurethane |
| Type | Seau à glace |
| Couleur | Rouge |
| Capacité (métrique) | 4.5 L |
| Gamme de températures | 95°C |