Learn More
Fisherbrand™ Seaux à glace
Code produit. p-2367892 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11542712
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ideal for use with dry ice, water ice and salt solutions.
  • Molded handles enable safe handling and transport
  • Rigid construction provides high durability and excellent insulating properties
  • Buckets will not sweat or leak and are unbreakable with normal use
  • Withstand temperatures up to 95°C (203°F)
  • Resistant to acetone and easy to clean — can be chemically disinfected
  • Stackable for convenient storage
  • Rim diameter (maximum, with handles): 12.75 in. (32.5cm)
  • Height: 7.25 in. (18.5cm)
  • Capacity: 1.2 gal. (4.5L)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Hauteur (métrique) 18.5 cm
Hauteur (impériale) 7.25 in.
À utiliser avec (application) Dry ice, water ice and salt solutions
Matériau Polyurethane
Type Seau à glace
Couleur Rouge
Capacité (métrique) 4.5 L
Gamme de températures 95°C