Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à quatre niveaux avec verrouillage
GREENER_CHOICE
Code produit. p-52010 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Couleurs assorties (bleu, vert, orange, rose, jaune), Green, Yellow, Orange, Pink
Jaune fluorescent
Naturel
Orange fluorescent
Rose fluorescent
Vert fluorescent
Unit Size:
5 pièces
Product Code. 11770045
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Personnalisez votre portoir pour tubes à essai. Les portoirs pour tubes à quatre niveaux avec emboîtement Fisherbrand™ emploient un système ingénieux de portoirs 4 sens. Faites pivoter les portoirs pour accueillir des tubes de 50, 15, 1,5 ou 0,5 ml, puis associez-les pour obtenir la taille de portoir voulue. En PP robuste et autoclavable.
Personnalisez votre portoir pour tubes à essai. Les portoirs pour tubes à quatre niveaux à verrouillage Fisherbrand™ emploient un système ingénieux de portoirs à 4 niveaux. Faites pivoter les portoirs pour accueillir des tubes de 50, 15, 1,5 ou 0,5 ml, puis associez-les pour obtenir la taille de portoir voulue. En PP robuste et autoclavable.
  • Tubes de 50 ml, 4 puits (30 mm de diamètre), Tubes de 15 ml, 12 puits (17,5 mm de diamètre), Tubes de 0,5 ml, 32 puits (8,2 mm de diamètre), Tubes de 1,5/2,0 ml, 32 puits (11,6 mm de diamètre)
  • Fabrication en PP
  • Autoclavables
Order Info
Dimensions : 2 x 3.5 x 7 po (5 x 8.9 x 17.8 cm) (L x l x H)
Specifications
Type de produit Rack de microtubes 4 voies
Array 4 x 8, 1 x 4, 2 x 6
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes (4 microtubes coniques de 50 ml, 12 microtubes coniques de 15 ml, 32 microtubes de 1,5 ml ou 32 microtubes de 0,5 ml)
Matériau PP
Positions 4, 12, 32
Forme Rectangle
Étagères None
Empilables Yes, Interlocking
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes
Dimensions (L x l x H) 17,4 x 9,5 x 5,2 cm
Longueur (métrique) 17,4 cm
Longueur (impériale) 6.9 in.
Largeur (métrique) 9,5 cm
Largeur (impériale) 3,7 in
Hauteur (métrique) 5,2 cm
Hauteur (impériale) 2 in.