Learn More
Fisherbrand™ Flacons de distribution en LDPE
Code produit. p-38801 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
180 mL
250 ml
500 mL
Taille du bouchon:
18 mm
15 à 415 mm
24 à 400 mm
28 à 400 mm
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 17324410
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons et becs verseurs polyvalents et fiables.
  • Flacons et becs verseurs en PEBD avec bouchons de scellage
  • La scelleuse s’enclenche facilement après utilisation et assure l’étanchéité
  • Les ouvertures du bec verseur sont standard de 0,03 po. (0,08 cm)
  • Peut être agrandi en le coupant avec des ciseaux
Spécification
Capacité 15 ml, 0,5 oz
Capacité (métrique) 15 mL
Capacité (impériale) 0,5 oz.
Couleur Translucide
Comprend Bouchon de scellage
Matériau PEBD
Température max. (métrique) 80°C
Température max. (impériale) 176°F
Nbre par carton 48
Nb par paquet 12
Quantité Sachet, Boîte
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 36 mm
Type de produit Flacon distributeur
Hauteur (impériale) 1,417 in
Matériau du bouchon PEBD
Taille du bouchon 15 à 415 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable