Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en polyéthylène basse densité (PEBD)
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finition de col:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
6 pièces
72 pièces
Description
Includes
Bouchons à vis en PP
Non gradués, translucides pour une meilleure visibilité
- Quasiment incassables et pourtant très souples
- Résistance chimique à la plupart des acides faibles et forts et des solvants organiques, mais peuvent être attaqués lentement par de puissants agents oxydants et certains solvants pouvant provoquer un ramollissement et un gonflement
- Température d’utilisation maximale de 80°C (176°F) avec une température de fragilité de -100°C (-148°F)
- Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, au gaz, à l’oxyde d’éthylène ou chimiquement ; non autoclavables
Spécification
Spécification
| Capacité | 2 oz., 60 ml |
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Capacité (impériale) | 2 oz |
| Couleur | Translucide |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non stérile |
| Finition de col | 28 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 13485:2003 ; dossiers QMI-SAI n° 1606319 et 1606321 |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Afficher plus |