Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD étanches
GREENER_CHOICE
Code produit. 11745253 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finition de col:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
6 pièces
72 pièces
Code produit. 11745253
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Innehåller
Bouchons à vis en PP
Flacons rigides et translucides
  • Étanches†
  • Taux température-utilisation plus élevé que pour PEBD — jusqu’à 120°C (248°F) sur de courtes périodes et 110°C (230°F) pour une utilisation en continu
  • Température de fragilité de 100°C (-148°F)
  • Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, à l’OEt ou chimiquement
  • Non autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacité 32 oz, 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Translucide
Matériau PEHD
Stérilité Non stérile
Finition de col 63 mm
Certifications/Conformité ISO 13485:2003 ; BSI:FM 653694 ; QMI-SAI : dossiers n° 1606319 et 1606321
Closure Included Oui
Bouche Large
Type de produit Flacon à col large
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 63 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.