Learn More
Fisherbrand™ Microtubes Low-Retention siliconés
Le couvercle Snap-Cap™ offre une étanchéité parfaite—même sur de longues périodes
10.55€ - 18.80€
Spécification
FCR max. | 30000 xG |
---|---|
Type de couvercle | Bouchon à clipser |
Autoclavable | Oui |
Couleur | Naturel |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17848983
|
Fisherbrand™
|
À sertir | 0.6 ml | Non stérile |
10.55€
250 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11986955
|
Fisherbrand™
|
À sertir | 1.5 ml | Non stérile |
12.55€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11906965
|
Fisherbrand™
|
À sertir | 2 ml | Non stérile |
12.55€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11996955
|
Fisherbrand™
|
À sertir | 0.6 ml | Non stérile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Le couvercle Snap-Cap™ offre une étanchéité parfaite, même sur de longues périodes Applications stratégiques où la récupération rapide d’échantillons est importante.
- Fabriqués à partir de PP durable résistant aux produits chimiques
- Le tube de 0.6 ml est gradué par incréments de 0.2 ml, le tube de 1.5 ml, par incréments de 0.5 ml avec une graduation supplémentaire à 0.1 ml et le tube de 2.0 ml, par incréments de 0.5 ml.
- Conçus pour une utilisation dans des applications stratégiques où la récupération rapide d’échantillons est importante
- Résistent à des vitesses allant jusqu’à 30,000 xG
- Recommandés pour une utilisation du congélateur à la centrifugeuse
- Autoclavables jusqu’à 120°C et résistants à des températures de congélation allant jusqu’à -80°C
Informations sur la commande
Les tubes non stériles sont conditionnés en vrac. Les tubes stériles (couleur naturelle) sont emballés individuellement.
Spécification
30000 xG | |
Oui | |
PP | |
Oui |
Bouchon à clipser | |
Naturel | |
Applications stratégiques où la récupération rapide d’échantillons est importante |