Learn More
Fisherbrand™ Pointes pour pipettes, taille maxi
GREENER_CHOICE
Code produit. p-162420 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
152 mm
161 mm
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
Code produit. 11947754
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec des pipettes de grand volume
  • Conçu pour une utilisation lors du transfert de grands volumes d’échantillons
  • Technologie de moulage avancée qui garantit que les pointes sont bien droites
  • Alternative aux pipettes sérologiques
  • Non stériles ; Certifiées exemptes de RNase, DNase, d’ADN et apyrogènes par un laboratoire indépendant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 10 ml
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 6.44 in
Longueur (métrique) 161 mm
Format En vrac
Type de pointe Macro
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman P10