Learn More
Fisherbrand™ Récipients de stockage d’échantillons polyvalents
Code produit. 11709388 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
118 mL
148 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1100 mL
1900 mL
2500 mL
5100 mL
Matériau du bouchon:
PEBD
Polypropylène
Couleur:
Translucides
blanc
Forme:
Court / large
Haut / fin
Long/fin
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
25 pièces
300 pièces
50 pièces
Code produit. 11709388
Inertes à la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, les acides faibles et toutes les bases
Les récipients à échantillons polyvalents Fisherbrand™ sont conçus pour le prélèvement, le transport et le stockage d’échantillons liquides et secs ; non stériles. Inertes à la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, les acides faibles et toutes les bases.
  • Résiste à la congélation et à l’ébullition
  • Empilable pour un stockage compact
  • Les récipients sélectionnés sont autoclavables (voir le tableau de commande) ; les couvercles ne sont pas autoclavables
  1. Style court / large
  2. Style long / fin
  3. Gradués
Spécification
Type de produit Récipient à échantillons
Matériau Polypropylène
Forme Haut / fin
Capacité (impériale) 5,0 oz.
Capacité (métrique) 148 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Translucides
Diamètre (métrique) 5,78 cm
Hauteur (impériale) 2,65 in
Hauteur (métrique) 6,73 cm
Nb par paquet 300/Paquet