Learn More
Fisherbrand™ Récipients de stockage d’échantillons polyvalents
Code produit. 12049977 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
118 mL
148 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1100 mL
1900 mL
2500 mL
5100 mL
Matériau du bouchon:
PEBD
Polypropylène
Couleur:
Translucides
blanc
Forme:
Court / large
Haut / fin
Long/fin
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
25 pièces
300 pièces
50 pièces
Code produit. 12049977
Edge
Inertes à la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, les acides faibles et toutes les bases
Les récipients à échantillons polyvalents Fisherbrand™ sont conçus pour le prélèvement, le transport et le stockage d’échantillons liquides et secs ; non stériles. Inertes à la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, les acides faibles et toutes les bases.
  • Résiste à la congélation et à l’ébullition
  • Empilable pour un stockage compact
  • Les récipients sélectionnés sont autoclavables (voir le tableau de commande) ; les couvercles ne sont pas autoclavables
  1. Style court / large
  2. Style long / fin
  3. Gradués
Specifications
Type de produit Récipient à échantillons
Matériau HDPE
Forme Court / large
Capacité (impériale) 8 oz.
Capacité (métrique) 237 mL
Matériau du bouchon PEBD
Couleur Translucides
Diamètre (métrique) 9,49 cm
Hauteur (impériale) 2,20 in
Hauteur (métrique) 5,60 cm