Learn More
Fisherbrand™ Plastic Joint Clips
Code produit. 17555156 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
Taille du raccord : 29
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
10 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 17555156
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Made of plastic for use on standard taper glass joints
Made of plastic for use on standard taper glass joints
  • Color coded for easy size identification
  • Does not corrode
  • Will not scratch glass
  • Withstands temperatures up to 150°C
Spécification
Quantité 10/Pk.
Type Joint Clip
Matériau Plastic
Dimensions Taille du raccord : 29
Couleur Rouge