Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Concluant
Naturel
Rouge avec impression noire
Transparent avec impression rouge
Dimensions (L x l):
12 x 8 po (30 x 20 cm)
19 x 14 po (48 x 36 cm)
23 x 19 po (58 x 48 cm)
24 x 12 po (61 x 30 cm)
24 x 36 po (61 x 91 cm)
25 x 35 po (64 x 89 cm)
30 x 24 po (76 x 61 cm)
30 x 33 po (76 x 84 cm)
36 x 24 po (91 x 61 cm)
48 x 38 po (122 x 97 cm)
Épaisseur:
1,50 mil
4 mil.
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
200 pièces
Description
Sacs pour déchets biologiques autoclavables en polyéthylène, pour garantir une manipulation et une élimination en toute sécurité des déchets présentant un risque biologique.
- Toutes les poches fournies avec des fermetures à glissière étanches autoclavables, à l’exception des poches claires simples de 1,5 mil d’épaisseur
- Polyéthylène
- Plage de température 260° F
- disponible en 4 couleurs/ calendriers
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Type de bouchon | Élastique |
| Couleur | Transparent avec impression rouge |
| Dimensions (L x l) | 30 x 24 po (76 x 61 cm) |
| Longueur (métrique) | 76 cm |
| Largeur (métrique) | 61 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Comprend | Imprimé en anglais et en espagnol |
| Largeur (impériale) | 24 in |
| Longueur (impériale) | 30 in |
| Afficher plus |