Learn More
Fisherbrand™ Éprouvettes graduées en polyméthylpentène
GREENER_CHOICE
Code produit. p-3218945 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
12 pièces
18 pièces
4 pièces
6 pièces
8 pièces
Code produit. 11947874
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étalonnés pour son volume contenu / pour délivrer un volume donné à 20°C
Étalonnés pour son volume contenu / pour délivrer un volume donné à 20°C
Cylindres translucides avec graduations en relief larges Faciles à lire Large base arrondie, nervurée pour assurer le renforcement et la stabilité Bec de versement généreux; le format de 10mL est doté d'un haut conique pour un remplissage
• Et un versement plus faciles Non mouillant Résistant aux produits chimiques Contact transparent
• Eprouvette PMP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau PMP (polyméthylpentène)
Étalonnage Pour le stockage/la distribution
Graduations 20 ml
Autoclavable Autoclavables
Subdivision 20 ml
Base Type Circulaire
Type Bouteille graduée