Learn More
Fisherbrand™ Sachets autoclavables en polypropylène pour matières contaminées
Styles imprimés ou ordinaires
42.95€ - 168.74€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
Type de bouchon | Élastique avec ventilation à vapeur |
Matériau | Polypropylène |
Plage de températures (impériale) | 285°F |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Capacité (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Capacité (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16248831
|
Fisherbrand™
|
Clair uni | 10 x 10 in | 1 à 2 gal. |
42.95€
200 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
18326523
|
Fisherbrand™
|
Clear | 12 x 10 in. (30 x 25 cm) | 1 to 2 gal. |
62.58€
200 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
18336523
|
Fisherbrand™
|
Clear | 15 x 10 in. (38 x 25 cm) | 1 to 2 gal. |
76.21€
200 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16418115
|
Fisherbrand™
|
Clair uni | 76 x 61 cm (30 x 24in.) | 12 à 14 gal. |
126.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
18346503
|
Fisherbrand™
|
Red | 19 x 14 in. (48 x 36 cm) | 3 to 4 gal. |
101.36€
200 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
18356503
|
Fisherbrand™
|
Red | 23 x 19 in. (58 x 48 cm) | 7 to 10 gal. |
168.74€
200 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Disponible en version imprimée ou ordinaire
- Température maximale 140°C (285°F) ; à utiliser à 134°C (274°F)
- Épaisseur de 2 mil
- Fournis avec bouchons de diffusion de vapeur élastiques autoclavables
Compliance
Les graphiques sur les styles imprimés sont conformes à la norme OSHA™, section 29CFR1910.1030.
Spécification
Autoclavable | |
Élastique avec ventilation à vapeur | |
285°F | |
2 mil |
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
Polypropylène | |
140°C |