Learn More
Fisherbrand™ Béchers en polypropylène à usage unique
Code produit. p-6480429 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
30 mL
50 ml
100 mL
150 mL
250 ml
400 mL
600 mL
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 17445133
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Très résistant aux acides forts, aux solvants organiques et à d’autres réactifs de laboratoire courants
La construction nervurée permet un empilage sans adhérence
  • Lèvre spéciale “anti-gouttes”
  • La base permet au bécher de rester à plat pendant l’utilisation
  • Gradués en ml et en oz.
Spécification
Capacité (métrique) 15 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Hautement résistants aux acides forts, aux solvants organiques et autres réactifs de laboratoire courants
Comprend Bec verseur
Incréments 5 mL
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Oui
Graduated Oui