Learn More
Fisherbrand™ Éprouvettes graduées en polypropylène
GREENER_CHOICE
Code produit. p-3218912 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
12 pièces
2 pièces
4 pièces
6 pièces
8 pièces
Code produit. 11967884
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étalonnés pour son volume contenu / pour délivrer un volume donné à 20°C
Étalonnés pour son volume contenu / pour délivrer un volume donné à 20°C
  • Cylindres translucides
  • Graduations moulées larges et faciles à lire
  • Grande base arrondie rainurée pour offrir renfort et stabilité
  • Large bec verseur ; le modèle 10 ml comporte une partie supérieure conique pour faciliter le remplissage et le versement
  • Hydrophobes
  • Résistance aux produits chimiques
  • Transparents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité ASTM
Étalonnage Pour le stockage/la distribution
Graduations 1 ml
Autoclavable Autoclavables
Subdivision 1 ml
Forme Rond
Base Type Circulaire
Type Bouteille graduée