Learn More
Fisherbrand™ Récipients à échantillons gradués en PP
Code produit. p-174404 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
133 mL
148 mL
237 mL
Capacité (impériale):
4,5 oz.
5 oz.
8 oz.
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Closure Included:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Code produit. 11769378
Pour le prélèvement, le transport et le stockage des échantillons
  • Autoclavables
  • Gradué
  • Sans couvercle
Informations sur la commande
Les récipients stériles avec couvercles sont emballés individuellement. Les récipients stériles et non stériles sans couvercle sont conditionnés en vrac.
Specifications
Closure Included Non
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Capacité (impériale) 4,5 oz.
Capacité (métrique) 133 mL