Learn More
Fisherbrand™ Tubes à microtitration en PP
Code produit. 15891757 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type d’étiquette:
Sans zone d’écriture
Zone d’écriture dépolie
Conditionnement:
Pack robotisé
ensemble de plateaux
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Code produit. 15891757
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Idéal pour la dilution ou le mélange d’échantillons avant le transfert dans des plaques de microtitration
Également adapté pour les tests de HTLV-III, RIA, EIA, PCR, contrôle de la qualité pharmaceutique, stockage d’échantillons au congélateur ou transport d’échantillons et de réactifs. Choisissez des tubes lisses ou des tubes simples avec une zone d’écriture dépolie. 
  • Les tubes en PP de qualité supérieure et les racks d’emballage sont autoclavables et peuvent être congelés à -80°C.
  • Les tubes stériles sont certifiés sans RNase, DNase, ATP, ADN ni pyrogènes
  • Les tubes dépolis comportent une zone d’écriture qui s’enroule autour du collier de tube
  • Capacité : 1,2 ml
Informations sur la commande
  • Conditionnés en vrac ou dans 8 boîtes compactes de 12 plateaux ou des racks robotisés.
  • Boîtes de plateaux compactes
    • Le couvercle à rabat lisse protège les échantillons et permet l’empilement
    • Avec papier quadrillé pour une identification facile du contenu
  • Racks robotisés
    • Spécialement conçu avec un format à 96 puits pour les stations de travail robotisées
    • La conception du couvercle non réversible avec grille alphanumérique facilite l’identification des échantillons
    • Les anneaux de condensation à l’intérieur du couvercle minimisent la contamination croisée
    • Les tubes s’adaptent en position droite et verticale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Exempt de RNase, de DNase, d’ATP, d’ADN et de pyrogènes
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1,2 ml
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Tests de HTLV-III, RIA, EIA, PCR, contrôle de la qualité pharmaceutique, stockage d’échantillons au congélateur ou transport d’échantillons et de réactifs
Type d’étiquette Zone d’écriture dépolie
Conditionnement ensemble de plateaux
Stérilité Stérile
Graduated Non
Type de produit Microtiter Tubes