Learn More
Fisherbrand™ X144 83-400 POLYPRO CAP
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Conditionnement:
144 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | White |
| Description | Screw cap |
| Matériau | HDPE |
| Nbre par carton | 144/Cs. |
| Quantité | 144/PK. |
| Stérilité | Stérile |
| Matériau de revêtement | Polyvinyle |
| Finition de col | 83-400 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Type de produit | Screw Cap |
| Afficher plus |