Learn More
Fisherbrand™ Couvercles de creusets en porcelaine
À utiliser avec les creusets en porcelaine Fisherbrand de forme haute et large
11.58€ - 152.60€
Spécification
Description | Avec poignée perforée |
---|---|
Matériau | Porcelaine |
Finition | Vitré |
À utiliser avec (application) | À utiliser avec les creusets en porcelaine Fisherbrand de forme haute et large |
Température max. (métrique) | 1150°C |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Épaisseur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Épaisseur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13439709
|
Fisherbrand™
|
5,5mm | 1,75mm | 40mm | 34mm |
13.13€
6 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13429709
|
Fisherbrand™
|
6mm | 1,9mm | 44mm | 38mm |
13.35€
6 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13449709
|
Fisherbrand™
|
7mm | 2,3mm | 53mm | 45mm |
42.56€
6 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13469709
|
Fisherbrand™
|
7mm | 2,5mm | 75mm | 66mm |
15.10€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13459709
|
Fisherbrand™
|
7mm | 2,5mm | 60mm | 54mm |
43.76€
6 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13479709
|
Fisherbrand™
|
8mm | 2,75mm | 87mm | 77mm |
152.60€
6 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13499709
|
Fisherbrand™
|
9mm | 3 mm | 115mm | 105mm |
65.73€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13419709
|
Fisherbrand™
|
5mm | 1.75mm | 30mm | 26mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
13489709
|
Fisherbrand™
|
8mm | 2.75mm | 99mm | 90mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
À utiliser avec les creusets en porcelaine hauts et larges Fisherbrand
- Vitrées à l’intérieur et à l’extérieur, à l’exception de la surface extérieure du fond
- Avec poignée perforée
- Il est fortement recommandé que les vitesses de chauffage et de refroidissement ne dépassent pas 200°C par heure et la température d’utilisation maximale de 1100°C
Spécification
Avec poignée perforée | |
Vitré | |
1150°C |
Porcelaine | |
À utiliser avec les creusets en porcelaine Fisherbrand de forme haute et large | |
Couvercle de creuset |