Learn More
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation Premium : 0,6 ml
Les bouchons à clipser à dessus plat constituent un joint fiable, sûr et étanche même en cas d’ébullition prolongée
1.14€ - 13.65€
Spécification
Diamètre (métrique) | 7.5 mm |
---|---|
FCR max. | 30000 xG |
Type de couvercle | Bouchon à clipser à dessus plat |
Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11916955
|
Fisherbrand™
|
Naturel |
13.65€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15807081
|
Fisherbrand™
|
Jaune |
7.45€
500 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17858983
|
Fisherbrand™
|
Orange |
7.45€
500 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12340393
|
Fisherbrand™
|
Ambré |
7.35€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17828983
|
Fisherbrand™
|
Ambré |
7.45€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12340403
|
Fisherbrand™
|
Jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12390393
|
Fisherbrand™
|
Orange |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les bouchons à clipser plats offrent une étanchéité aux liquides sûre et fiable, même en cas d’ébullition prolongée.
Capacité : 0.6 ml
- PP haute pureté
- Graduation par incréments de 0.1 ml
- Supportent des forces allant jusqu’à 30,000 × g
- Bouchons à ouverture facile avec point d’insertion de l’aiguille et zone de marquage texturée
- Zone d’étiquetage sur l’extérieur du tube
- Intérieur hautement poli pour une récupération maximale des échantillons
- Plage de températures de -80°C à +121°C
- S’adaptent à tous les rotors standard
- Apyrogènes
- Autoclavables à 121°C / 15 psi pendant 15 minutes
Informations sur la commande
Disponibles dans huit couleurs ou dans des assortiments de couleurs.
Spécification
7.5 mm | |
Bouchon à clipser à dessus plat | |
Oui | |
30.5 mm | |
Point d’insertion de l’aiguille | |
Oui |
30000 xG | |
Sans DNase ni RNase | |
0.5 ml (0.6 ml max.) | |
PP | |
Zone d’étiquetage | |
Bouchon à clipser plat |