Learn More
Fisherbrand™ Pointes de chargement de gel Premium Plus MultiFlex
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 000/sachet
Forme:
Rond
Conditionnement:
1 pièce
Description
Idéal pour l’électrophorèse sur gel
- Accédez facilement au fond des récipients étroits et des puits de gel
- Taille universelle
- Repères gradués pour des contrôles rapides du volume
- Certifié exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain
- Des pointes rondes de 0,57 mm de dia. ext. sont recommandées pour le chargement des gels ≥ 0,6 mm d’épaisseur. Adapté aux gels SDS Page et 2-D.
- Des pointes plates sont recommandées pour les gels d’une épaisseur maximale de 0,4 mm
- Utilisez des pointes plates de 0,37 mm de dia. ext. pour les gels de séquençage PAGE de 0,4 mm d’épaisseur ; pointes plates de 0,17 mm pour les gels de séquençage d’ADN de 0,2 mm
Pointes Multiflex
- Volume de 0,5 à 200 μl
- S’adaptent aux pipeteurs de recherche
- 83 mm de long
- Graduation de 5 μl
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,5 à 200 μl |
| Longueur (impériale) | 3,26 in |
| Longueur (métrique) | 8,3cm |
| Épaisseur | ≥ 0,6 mm |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse à gel |
| Format | Emballé |
| Type de pointe | Dépôts sur gel |
| Conditionnement | 1 000/sachet |
| Graduée | Oui |
| Forme | Rond |
| Afficher plus |