Learn More
Fisherbrand™ Rampes à vide en PVC
Code produit. 11741903
Click to view available options
:
3 places
Code produit. 11741903
Marque: Fisherbrand™ 313400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour tester plusieurs échantillons par filtration sous vide
  • Adapté aux supports de filtre pour vide et aux entonnoirs utilisant un bouchon n°8
  • Conception légère pour un encombrement réduit des paillasses
  • Chaque support est doté d’une vanne à deux voies en acier inoxydable 316 à joints Viton™
  • Corps de la rampe et supports d’entonnoir en PVC
  • Connexions au vide NPTM 1 / 4
  • Non autoclavable ; Désinfection à l’éthanol ou au formaldéhyde
  • Température de fonctionnement maximale : 55°C (130°F)
Spécification
Format 3-Place
Matériau PVC
Type Vacuum Manifold
Longueur (impériale) 17,75 in
Largeur (impériale) 4,75 in
Hauteur (impériale) 6,75 in