Learn More
Hellma™ Cuves de type cellules standard en quartz, silice et verre
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
1 mm
5 mm
10 mm
Matériau:
Quartz Suprasil
Quartz Suprasil 300
Suprasil quartz
Verre proche UV
Quantité:
2/paquet
Unité
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
Includes
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
- Essayées et testées sur des décennies, utilisées dans d’innombrables applications
- Précision optimale en termes de longueur de trajet optique et de parallélisme
- Très haute résistance à la température et résistance chimique due à la liaison thermique de composants individuels
- Planéité de surface unique des fenêtres optiques de 0,001 mm
- La conception optimisée par fonction avec les bords biseautés et les coins protège contre les risques de dommages causés par le fractionnement et aide les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre proche UV |
| Quantité | 2/paquet |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |