Learn More
Hellma™ Cuves de type cellules standard en quartz, silice et verre
Code produit. 11791754
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
1 mm
5 mm
10 mm
Matériau:
Quartz Suprasil
Quartz Suprasil 300
Suprasil quartz
Verre proche UV
Quantité:
2/paquet
Unité
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11791754
Marque: Hellma™ 100540
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
Grâce à leur stabilité, à leur précision et à leur fiabilité maximales lorsqu’elles sont utilisées pour les mesures d’absorbance, les cuves Hellma™ fonctionnent exceptionnellement bien dans un large éventail de zones du laboratoire.
Cuve haute précision
• Volume 0,35 à 35mL
• Quartz suprasil QS ou verre optique spécial OS
• Cuve soudée sans collage
• Coffret 2 cuves offert
• Cuves
• Vendues par paire
• Cuves verre Optique Special OS
• Verre d'une très grande pureté pour transmission à 80% de 320 à 2500nm, à vide
• Cuve quartz Suprasil QS
• Dioxyde de silice Si02 pour transmission supérieure à 80% de 200 à 2500nm, à vide
• Haute résistance chimique
• Tenue à la température jusqu'à 1000°C
• Cuve haute précision avec bouchon PTFE
• Cuve quartz QS
Spécification
Matériau Quartz Suprasil
Comprend PTFE Cover
Quantité Unité
Longueur du trajet optique 5 mm