Learn More
Fisherbrand™ Flacon réutilisable en verre ambré
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
100 mL
10 000 mL
2000 mL
250 ml
5 000 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Les flacons de culture en verre ambré réutilisables Fisherbrand™ avec bouchon sont équipés d’une ouverture large et pratique, de graduations améliorées et d’une bague anti-goutte en PP. Avec une bague anti-goutte transparente (naturelle) remplaçable en PP.
- Pastille de marquage permanent en émail blanc
- Filetage à vis GL 45
- Sans joint
- Autoclavable (jusqu’à 140°C)
- Verre borosilicaté ambré
- Bouchon en PP
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 000 mL |
| Couleur | Ambré |
| À utiliser avec (application) | Stockage de milieux et de réactifs, liquides de rétention et de distribution, stockage de produits chimiques |
| Comprend | Bouchon à vis, bague anti-goutte |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Nbre par carton | 1/Carton |
| Couleur de la vis | Bleu |
| Matériau de la vis | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Afficher plus |