Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit réutilisables en verre
Code produit. 15436143 Tous les produits Fisherbrand Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6000 ml
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Product Code. 15436143
Only null left
Add to basket
Add to basket
Le contour externe, long et conique minimise les ébrèchements
Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre réutilisables Fibroblastes™ sont utiles pour les solutions de mesure et de mélange où un haut degré de précision n’est pas nécessaire. Le contour externe, long et conique minimise les ébrèchements.
  • Partie supérieure façonnée renforcée avec finition arrondie
  • Corps à paroi épaisse
  • Pastilles de marquage en émail de céramique blanc
Compliance
Conçus avec les exigences de la spécification ASTM™ E1404 type 1 de classe 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau du bouchon Caoutchouc
Description Partie supérieure : Usinage de qualité industrielle avec échelle de capacité
Diamètre (impériale) externe 4,01 in
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté
Plage de graduations 100 à 500 ml
Graduations 50 ml
Hauteur (impériale) 6,85 in
Hauteur (métrique) 17,4 cm
Nbre de positions 1
Surface d’écriture Marquage en émail de céramique à finition mate
Jetable Non
Mouth Style Étroit
Diamètre (métrique) externe 102 mm
Taille du bouchon 7