Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit réutilisables en verre
Le contour externe, long et conique minimise les ébrèchements
64.30€ - 224.00€
Spécification
Matériau du bouchon | Caoutchouc |
---|---|
Description | Partie supérieure : Usinage de qualité industrielle avec échelle de capacité |
Matériau | Verre borosilicaté |
Nbre de positions | 1 |
Surface d’écriture | Marquage en émail de céramique à finition mate |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15476133
|
Fisherbrand™
|
25 ml |
199.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15406143
|
Fisherbrand™
|
125 ml |
174.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15496133
|
Fisherbrand™
|
50 ml |
182.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15446143
|
Fisherbrand™
|
1000 ml |
184.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15436143
|
Fisherbrand™
|
500 ml |
122.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15466143
|
Fisherbrand™
|
4 l |
224.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11970707
|
Fisherbrand™
|
50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15426143
|
Fisherbrand™
|
250 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15456143
|
Fisherbrand
|
2000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11980707
|
Fisherbrand™
|
125 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11930717
|
Fisherbrand™
|
1000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11960717
|
Fisherbrand™
|
6000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15439113
|
Fisherbrand™
|
6000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre réutilisables Fibroblastes™ sont utiles pour les solutions de mesure et de mélange où un haut degré de précision n’est pas nécessaire. Le contour externe, long et conique minimise les ébrèchements.
- Partie supérieure façonnée renforcée avec finition arrondie
- Corps à paroi épaisse
- Pastilles de marquage en émail de céramique blanc
Compliance
Conçus avec les exigences de la spécification ASTM™ E1404 type 1 de classe 1
Spécification
Caoutchouc | |
Verre borosilicaté | |
Marquage en émail de céramique à finition mate | |
Étroit |
Partie supérieure : Usinage de qualité industrielle avec échelle de capacité | |
1 | |
Non |