Learn More
Fisherbrand™ Tubes en verre réutilisables avec bouchons à vis phénoliques
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
16 mm
20 mm
Longueur (métrique):
125 mm
150 mm
Diamètre du filetage:
15-415
18-415
Capacité (métrique):
16 mL
30 ml
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Description
Bouchon à vis phénolique avec un revêtement en caoutchouc blanc
- Verre borosilicaté de haute qualité
- Pastille de marquage
Informations sur la commande
Conditionné dans des plateaux sous film plastique thermorétracté, non pelucheux
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Capacité (métrique) | 16 mL |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec | Pour les travaux de culture tissulaire et les travaux bactériologiques généraux |
| Type d’étiquette | Pastille de marquage |
| Matériau de revêtement | Caoutchouc |
| Diamètre du filetage | 15-415 |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |