Learn More
Fisherbrand™ Stylos techniques scientifiques
Code produit. 11794376 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Bleu
Noir
Rouge
Quantité:
12/boîte
6/boîte
Largeur (métrique) de la ligne:
0,2, 0,4 mm
0,2mm
0,4mm
Conditionnement:
12 kits
6 pièces
Code produit. 11794376
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Encre à séchage rapide disponible en quatre coloris
Les stylos techniques Fisherbrand™ Scientific produisent des lignes extra-fines avec précision et sans traînées d’encre. Le point spécial à longues pattes est parfait pour l’écriture sur des cahiers de notes, des formulaires, des graphiques, des schémas, des tableaux et du papier d’enregistrement. Encre à séchage rapide disponible en quatre coloris.
  • L’encre est fluide, résistante à la décoloration et à séchage rapide
  • L’assortiment comprend du rouge, du bleu et un noir ultra spécial pour une excellente reproduction sur les photocopieurs de bureau
  • Le grand réservoir d’encre vous permet d’écrire sur plus de 0,50 mile (800 m)
  • La conception et la couleur du bouchon indiquent la taille et la couleur du stylo
  • Le joint à bouchon ultra-étanche intégré empêche l’encre de sécher lorsque le stylo n’est pas utilisé
  • Choisissez parmi deux tailles de ligne : extra fine, 0,016 po. (0,4 mm), ou super fine, 0,008 po. (0,2 mm)
  • Réalisez des lignes précises avec des tés, des règles et des courbes flexibles
Spécification
Type de produit Stylo technique
Couleur Noir
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Permet de noter les résultats dans les cahiers de laboratoire, de remplir des tableaux, de tracer des graphiques et des schémas et de marquer le papier d’enregistrement
Quantité 6/boîte
Largeur (métrique) de la ligne 0,4mm