Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à vis pour tubes en verre jetables
Code produit. 11547133 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Noir
Taille du bouchon:
13-415
15-415
18-415
Matériau:
Phénolique
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11547133
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons phénoliques ont des revêtements en caoutchouc cimentés
  • Autoclavables
  • Le bouchon en PP est sans revêtement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du bouchon 13-415
Matériau de revêtement Caoutchouc
Pré-stérilisé Non
Type de produit Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Matériau Phénolique
Couleur Noir
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) 14-959-35C