Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes autocollantes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Rouge
Largeur (impériale):
1 in
Longueur (impériale):
1,25 in
Quantité:
900/Boîte
Conditionnement:
900 pièces
Description
Utilisez ces étiquettes blanches sur différentes surfaces.Les étiquettes autocollantes Fisherbrand™ sont amovibles et sensibles à la pression.Idéal pour de nombreux types d’étiquetage.
- Étiquettes autocollantes
- Adhère à la plupart des surfaces sans nécessiter de les humidifier
- Marquage facile au crayon, au stylo à bille ou au feutre
Informations sur la commande
Étiquettes à bordure bleue en rouleau de 1 200 unités ; étiquettes à bordure rouge en boîte distributrice ; étiquettes blanches unies en feuilles.
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Auto-adhésif |
| Couleur | Blanc, Rouge |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Papier |
| Type de produit | Étiquette autocollante |
| À utiliser avec (application) | À usage général |
| Quantité | 900/Boîte |
| Dimensions (LxW) | 1,25 po x 1 po |
| Longueur (impériale) | 1,25 in |
| Longueur (métrique) | 3,2 cm |
| Afficher plus |