Learn More
Fisherbrand™ Flacons sous agitation
Code produit. p-3833674 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
2800 ml
Forme du fond:
unie
À baffles
Type de bouchon:
Bouchon à vis standard avec position de ventilation
Ventilé/Fermé
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 pièces
6 pièces
Code produit. 11735373
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduction du risque de contamination croisée
  • Apyrogènes et non cytotoxiques
  • En PC durable transparent avec graduations moulées
  • Bouchon en PP avec un pore en PTFE de 0.22 μm
  • Emballés individuellement pour faciliter le stockage et la manipulation
  • Fond plat pour une utilisation sur paillasse ou fond à baffles pour une utilisation avec table d’agitation
  • Bouchon à vis ventilé ou non ventilé
  • Flacon autoclavable
  • Stériles
Certifications
Certifiés stériles conformément aux caractéristiques USP classe VI (SAL 106)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 4,22 à 6,42 oz
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Clarification optimale
Capacité (métrique) 125 à 190 ml
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Pour la formation de suspensions cellulaires par le biais de la digestion trypsique des protéines du tissu conjonctif
Comprend Bouchon central plat et 2 bras latéraux inclinés
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Stérilité Stérile
Classe Classe VI
Forme du fond unie
Type de bouchon Ventilé/Fermé