Learn More
Fisherbrand™ Bouchons de septum encastrés en silicone
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
de 13,75 à 14,25 mm
de 14,50 à 15,50 mm
de 20,00 à 21,00 mm
de 9,22 à 9,75 mm
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | de 9,22 à 9,75 mm |
| À utiliser avec (application) | Bouchons à septum encastré non toxiques et autoclavables, cannelés à l’extérieur pour créer un joint interne efficace |
| À utiliser avec (équipement) | Pour des récipients de 9,22 à 9,75 cm de dia. int. |
| Couleur | Translucide |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Bouchon de septum encastré en silicone |