Learn More
Fisherbrand™ Bouchons de septum encastrés en silicone
Bouchons à septum encastré non toxiques et autoclavables, cannelés à l’extérieur pour créer un joint interne efficace
20.10€ - 160.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | Silicone |
Type de produit | Bouchon de septum encastré en silicone |
À utiliser avec (application) | Bouchons à septum encastré non toxiques et autoclavables, cannelés à l’extérieur pour créer un joint interne efficace |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11542503
|
Fisherbrand™
|
de 9,22 à 9,75 mm |
20.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11552503
|
Fisherbrand™
|
de 13,75 à 14,25 mm |
20.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11572503
|
Fisherbrand™
|
de 20,00 à 21,00 mm |
160.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11562503
|
Fisherbrand™
|
de 14,50 à 15,50 mm |
20.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bride elliptique permettant de retirer efficacement le bouchon de l’ouverture
- Perforation facile à l’aide d’une aiguille hypodermique
Spécification
Translucide | |
Silicone | |
Bouchon de septum encastré en silicone | |
Bouchons à septum encastré non toxiques et autoclavables, cannelés à l’extérieur pour créer un joint interne efficace |