Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs simples pour cytologie, pour volumes allant jusqu’à 0,4 ml ; 10 /sachet ; 50/boîte.
Code produit. 15201886 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
500/Carton
Couleur:
blanc
Volume (métrique):
Jusqu’à 0,4 ml
Conditionnement:
Pack de 500
Code produit. 15201886
Marque: Fisherbrand™ 10355
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la centrifugeuse Epredia™ Shandon™ CytoSpin™
Pour la centrifugeuse Thermo Scientific™ Shandon™ CytoSpin™
  • Functional equivalent of the Shandon Single Cytofunnel™
  • Fully compatible with Shandon CytoSpin Centrifuge
  • White Filter Card is pre-attached and is designed for single-use only
  • Brown Filter Card for slower absorption of sparse samples — ideal for CSF
  • For sample volumes of up to 0.4mL or less
  • Provides consistent and homogeneous cell deposition area of 6mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur blanc
À utiliser avec (équipement) Shandon Cytospin
Quantité 500/Carton
Volume (métrique) Jusqu’à 0,4 ml