Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger gradués à dessus plat Snap-Cap™
GREENER_CHOICE
Code produit. 17818983 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Stérilité:
Stérile
Capacité (métrique):
2 ml
Graduations:
0,5 ml
missing translation for 'unitSize'
250 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17818983
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Disponibles en version stérile et non stérile
Disponible en version stérile et non stérile
  • Fabriqué à partir de polypropylène durable résistant aux produits chimiques
  • Le tube de 0,6 ml est gradué par incréments de 0,2 ml ; Tube de 1,5 ml, par incréments de 0,5 ml avec une graduation supplémentaire de 0,1 et 2,0 ml, par incréments de 0,5 ml
  • Conçu pour être utilisé dans les applications critiques où la récupération minutieuse des échantillons est importante
  • Résiste à des vitesses allant jusqu'à 30 000xG
  • Recommandé pour une utilisation du congélateur à la centrifugeuse
  • Autoclavable jusqu'à 120°C et résiste à des températures de gel aussi basses que -80°C
  • Sans RNase/DNase
Informations sur la commande
Tubes non stériles fournis en vrac. Les tubes stériles (de couleur naturelle) sont emballés individuellement.
Order Info
Les tubes stériles sont conditionnés individuellement pour maintenir la stérilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de couvercle Bouchon à clipser à dessus plat
Capacité (métrique) 2 ml
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon à clipser
FCR max. 25,000 x g
Graduations 0,5 ml
Diamètre (métrique) 13 mm
Longueur (métrique) 40 mm