Learn More
Fisherbrand™ Hydromètres ASTM pour l’analyse du sol
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Ces hydromètres permettent de déterminer la densité relative du sol dans une plage comprise entre 0,995 et 1,038 ou -5 et 60 g/l (en utilisant un poids par échelle de volume).
- 280 mm (11 in) de long
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Conformes aux exigences de précision des hydromètres ASTM
- Normalisation de la température : 68°F
les hydromètres pour l’analyse des sols doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Order Info
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ;Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
Specifications
Specifications
| Numéro ASTM | 151H |
| Précision | ± 0,001 |
| Incréments | 0,001 |
| Certifications/Conformité | Traçabilité NIST |
| Longueur (métrique) | 280 mm |
| Contenu et stockage | Les densimètres d’analyse du sol doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes. |
| À utiliser avec (application) | Pour déterminer la gravité spécifique du sol dans une plage comprise entre 0,995 et 1,038 ou -5 et 60 g/l (en utilisant un poids par échelle de volume) |
| Plage de densité relative | 0,995 à 1,038 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.