Learn More
Fisherbrand™ Couvercles en acier inox pour unités à ultrasons
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (impériale):
0,75 gal
1 gal
Capacité (métrique):
2,83 L
3,78 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec deux orifices
Spécification
Spécification
| Type | Couvercle |
| Capacité (métrique) | 2,83 L |
| Capacité (impériale) | 0,75 gal |
| À utiliser avec (équipement) | Unité de nettoyage à ultrasons FB11211 |
| Matériau | Acier inoxydable |