Learn More
Fisherbrand™ Mini-centrifugeuse standard
Bénéficiez d’une vitesse élevée dans un espace de travail minimal. La mini-centrifugeuse Fisherbrand™ est idéale pour les centrifugations rapides, les séparations cellulaires par micro-filtres, la PCR* et les échantillons HPLC. Compacte et facile à utiliser, elle est proposée en série avec de nombreux accessoires, notamment deux rotors, des joints toriques et des prises interchangeables.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.78
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Code produit. 15358266
  • 236.00€ / 1 pièce
En stock 135
Description
Description
  • Faible encombrement et fonctionnement silencieux
  • Boîtier résistant aux UV o Rotors SnapSpinTM pour un changement rapide et facile
  • Format compact et conception ergonomique
  • Vitesse maximale 6,000 tr/min / 2,000 ×g  
  • La base caoutchoutée lestée élimine les risques potentiels de mouvements et atténue davantage le bruit.
  • Comprend une garantie d’un an
Garantie
Five Years
Spécification
Spécification
Rotor 1 : Tubes 6 × 1.5/2 ml (adaptateurs pour tubes de 0.5 ml et 0.2 ml)
Rotor 2 : 2 emplacements pour barrettes 8 × 0.2 ml ou 16 tubes individuels
2000 ×g
50-60
128 mm
100-240 V CA, 50/60 Hz
6000 tr/min
Non
100-240 V
Deux rotors, portoir pour tubes à essai, joints toriques, adaptateurs pour tubes et adaptateur d’alimentation basse tension à double isolation avec quatre prises interchangeables