Learn More
Fisherbrand™ Sachets d’échantillonnage stériles avec fermetures à fil plat
Un moyen économique et efficace de collecter, contenir et transporter les échantillons
110.02€ - 329.00€
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (impériale) | Épaisseur (impériale) | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (impériale) | Épaisseur (impériale) | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17903182
|
Fisherbrand™
|
Clear | 18 oz. | 3 mil | 9 x 4.5 in. (22.9 x 11.4cm) |
110.02€
500 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13158167
|
Fisherbrand™
|
Transparent | 24 oz | 3,50 mil | 9 x 5,5 po (22,9 x 14 cm) |
263.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11904405
|
Fisherbrand™
|
Imprimé | 24 oz | 3,50 mil | 9 x 5,5 po (22,9 x 14 cm) |
329.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11914405
|
Fisherbrand™
|
Imprimé | 60 oz | 4 mil | 10 x 10 in |
251.55€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11738046
|
Fisherbrand™
|
Transparent | 100 oz | 4 mil | 14 x 10 po (35,6 x 25,4cm) |
202.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Prélevez, contenez et transportez les échantillons de manière économique et efficace
- Stériles pour éviter la contamination de l’échantillon
Spécification
Polyéthylène |