Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes SureOne™ Micropoint Nano, universelles
GREENER_CHOICE
Code produit. 11987724 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 5 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
Code produit. 11987724
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec des pipettes microvolume
  • Couleur naturelle
  • Moulées avec précision pour un pipetage à faible volume précis
  • Certifiées par un laboratoire indépendant – Non stériles : sans RNase, DNase, ADN et apyrogènes ; Stériles : exemptes de RNase, de DNase, d’ADN, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR et apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 5 μl
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Longueur (impériale) 1,25 in
Longueur (métrique) 31 mm
Déclaration de pureté DNase, RNase, DNA, Bioburden, and PCR inhibitor Free
Format En vrac
Type de pointe Micro Point
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Oui
Gamme de produits SureOne
Graduations À 2,5 μl