Learn More
Fisherbrand™ Sonde thermomètre dans un flacon pour thermomètre à distance à signal radio Traceable™
À utiliser dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les étuves et les incubateurs
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Includes: Aimant, bandes de montage Velcro™, câble de 10 pi (3 m)
Description
Cette sonde de thermomètre Fisherbrand™ dans un flacon est conçue pour être utilisée avec le thermomètre à distance à signal radio Traceable™. À utiliser dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les étuves et les incubateurs.
- À utiliser avec le module de capteur 15-077-51
- Le mini-flacon rempli d’une solution brevetée de glycol non toxique isole la sonde contre les changements rapides de température
Spécification
Réfrigérateurs, congélateurs, étuves et incubateurs | |
3.048 m | |
Sonde flacon de vaccin |
Aimant, bandes de montage Velcro™, câble de 10 pi | |
Stainless Steel | |
Thermomètre à distance à signal radio |