Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai en polypropylène à trois niveaux
Code produit. 15560092 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes (13 à 16 mm)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15560092
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les racks moulés offrent un support rigide lorsqu’ils sont entièrement chargés—réduction du risque de casse.
Les racks moulés offrent un support rigide lorsqu’ils sont entièrement chargés—réduction du risque de casse.
  • À empiler vide ou chargé avec des tubes jusqu’à 10 cm (4 po) de long
  • Autoclavable à 121°C (250°F)
  • Avec poignées pratiques au niveau des plaques d’extrémité pour le transport
  • Rangées numérotées avec lettres pour faciliter le référencement
  • Surfaces blanches facilitant la comparaison des couleurs
  • Robuste et résistant aux produits chimiques, ne risque pas de se briser ou de tacher
Spécification
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Array 4 x 10
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes (13 à 16 mm)
Matériau PP
Positions 40
Forme Rectangle
Étagères 3 niveaux
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 10,63 x 4,44 x 5,25 po (27 x 11,2 x 13,3cm)
Longueur (métrique) 27 cm
Longueur (impériale) 10,63 in
Largeur (métrique) 11,2 cm
Largeur (impériale) 4,44 in
Hauteur (métrique) 13,3 cm
Hauteur (impériale) 5,25 in
Diamètre (métrique) de la cavité 16 mm