Learn More
Masterflex™ Pinces Tight-Seal™
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
de 0,6 à 0,7 cm
de 0,914 à 1,01 cm
de 1,04 à 1,16 cm
de 1,193 à 1,34 cm
de 1,34 à 1,52 cm
de 1,49 à 1,67 cm
de 1,701 à 1,981 cm
de 1,85 à 2,1 cm
de 2,41 à 2,76 cm
de 2,61 à 2,99 cm
de 3,17 à 3,6 cm
Diamètre (impériale) intérieur:
0,36 à 0,4 po
0,41 à 0,46 po
0,47 à 0,53 po
0,67 à 0,78 po
0,73 à 0,83 po
0,95 à 1,09 po
1,25 à 1,42 po
De 0,24 à 0,29 po
De 0,53 à 0,6 po
De 0,59 à 0,66 po
De 1,03 à 1,18 po
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
100 pièces
Description
Pinces en nylon réutilisables en une seule pièce pour tuyaux et tubulures
- Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Avec une tolérance à une grande plage de températures
- Appuyez sur la fermeture pour obtenir un joint étanche, appuyez sur le côté pour relâcher
- Stérilisé par gaz ou chimiquement pour des applications biomédicales ou alimentaires
- Un choix de 12 tailles qui s’adaptent aux tubulures de 0,246 à 1,425 po de diamètre extérieur (de 6,25 à 36,19 mm)
Applications sous pression, sous vide et liquides
Spécification
Spécification
| Quantité | 100/paquet |
| Type | Tuyau et pince pour tubulure |
| Matériau | Nylon |
| À utiliser avec (équipement) | Tuyau et tubulure de 0,24 à 1,42 po de D.E. |
| Diamètre (impériale) intérieur | De 0,24 à 0,29 po |
| Résistance thermique (métrique) | 0°C à 90°C |
| Résistance thermique (impériale) | 32°F à 194°F |
| Diamètre (métrique) intérieur | de 0,6 à 0,7 cm |