Learn More
Fisher Scientific™ Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM)
Use NIST-traceable reference materials for the highest accuracy available. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) offer easy calibration with included instructions and temperature chart.
Marque: Fisher Scientific™ 00652-20
Description
Each bottle includes a NIST-traceable calibration report supplied by the manufacturer and information from batch testing. Also includes step-by step calibration instructions and temperature compensation chart. Accuracy at 25°C is (±0.25 microsiemens for 1, 5, 10 microsiemen solution or ±0.25% for other solutions) or the uncertainty shown on the certificate, whichever is greater.Sécurité et traitement
- traceable conductivity standard (4065)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: n-propanol