Learn More
Fisherbrand™ Pieds à coulisse numériques Traceable™
Passez des pouces aux millimètres, fermez les mâchoires ou lisez des mesures différentielles d’une simple pression sur une touche
265.22€ - 272.00€
Spécification
Précision | ± 0,001 po |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Type de balance | Calibré en pouces |
Type de produit | Calibre d’épaisseur, numérique traçable |
Includes: Fonctionne avec une pile bouton 357 de 1.5 V fournie pendant 10,000 heures (remplacer par le n° de catalogue 02-440-1C).
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11727927
|
Fisherbrand™
|
de 0 à 200 mm |
265.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11783217
|
Fisherbrand™
|
de 0 à 150 mm |
272.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Mesurez le diamètre externe des bouchons, le diamètre interne des tubulures et la profondeur .des flacons Lisez les mesures différentielles par simple pression d’un bouton.
- Affichage numérique de grande taille de 0,84 cm (0,33 po)
- Acier durci durable
- Résolution : 0,0005 po ou 0,01 mm
- Précision : ± 0,001 po ou ±0,03 mm
Modèle 22,9 cm (9 po)
- Plage : 0 à 6 po (0 à 150 mm)
- Dimensions : 9 × 3 po. (22,9 × 7,6 cm)
- Poids : 5 oz (141.7g)
- Plage : 0 à 8 po (0 à 200 mm)
- Dimensions : 11 × 3 po. (27,9 × 7,6 cm)
- Poids : 6 oz (170 g)
Certifications
Produit fourni avec un certificat numéroté en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
± 0,001 po | |
Acier inoxydable | |
Calibré en pouces | |
Calibre d’épaisseur, numérique traçable |