Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre de haute précision Traceable™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Comprend:
Deux sondes en acier inox, deux piles AA, support, bandes magnétiques Velcro™, support mural, certificat Traceable™
Sonde en acier inox, deux piles AA, support, bandes magnétiques Velcro™, support mural, certificat Traceable™
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Sonde(s), deux piles AA, support, bandes magnétiques Velcro™, support mural, certificat Traceable™
- Deux alertes visuelles (LED) et deux alertes d’alarme audio
- Alarmes programmables par incréments de 0,1°
- Pénétration de la pointe de la sonde de 0,33 po
- Sonde en acier inox de 0,125 po de diamètre, longueur de tige de 6,25 po, 9 po en longueur totale et longueur de câble de 5 pi
- Disponible avec une sonde ou deux sondes
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Compliance
Conforme à la norme ITS-90 de température internationale
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | NIST, ITS-90, ISO 17025, A2 LA |
| Profondeur (impériale) | 0,75 in |
| Profondeur (métrique) | 1,9cm |
| Diamètre (impériale) de la sonde | 0,12 in |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 3.05 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 9 x 2,75 x 4,25 po (22,86 x 6,98 x 10,79cm) |
| À utiliser avec (application) | Mesure des températures dans les bains-marie, les cuves, les systèmes de gaz, les réactifs, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les denrées alimentaires, les eaux usées |
| Hauteur (impériale) | 4,25 in |
| Hauteur (métrique) | 10,79cm |
| Comprend | Deux sondes en acier inox, deux piles AA, support, bandes magnétiques Velcro™, support mural, certificat Traceable™ |
| Afficher plus |