Learn More
Fisherbrand™ Minuteur Traceable™ pour table de laboratoire
Code produit. 11789795 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11789795
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Certificat Traceable numéroté individuellement en série et une pile d’une durée de vie de 3 ans
Le minuteur Lab-Top est conçu expressément pour une utilisation sur paillasse
Le minuteur Lab-Top est conçu expressément pour une utilisation sur paillasse. La facilité d’utilisation, les modes de chronométrage polyvalents, les touches extra-larges et la visualisation en tout angle font du minuteur Lab-Top Traceable™ Fisherbrand™ une unité idéale pour le laboratoire.
  • L’écran LCD est conçu pour être visualisé à n’importe quel angle (assis ou debout)
  • Compte à rebours de 24 heures à 1 seconde, par incréments de secondes, avec une précision de 0,01 %
  • La puce de mémoire spéciale permet de programmer une durée de répétition instantanée qui s’affiche à l’écran au toucher d’une touche
  • Le temps de mémoire est verrouillé jusqu’à ce qu’il soit modifié
  • Mode de comptage progressif (chronomètre) et horloge de l’heure du jour
  • Taille : 3,25 x 3,25 x 1,75 in
  • Poids : 4 oz
Certifications
Traçabilité NIST
Spécification
Type de produit Minuteur portatif / de paillasse
Plage de durée 24 heures à 1 sec.
Alarms Sonore / visuelle
Précision 0,0001
Résolution 1 s
Affichage LCD
Type de batterie AA
Poids (impériale) 4 oz
Poids (métrique) 113,39 g
Comprend Certificat Traceable numéroté individuellement en série et une pile d’une durée de vie de 3 ans
Certifications/Conformité NIST