Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre de surface à cadran Traceable™
Code produit. 11729725 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +150°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11729725
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Pile à l’oxyde d’argent, sonde en acier inox
Le thermomètre à grand affichage indique les °F et °C.
Thermomètre destiné à un test spécifique ; assure une surveillance continue pendant plus d’un an. Pour garantir une autonomie de la pile encore plus longue, l’appareil dispose d’un interrupteur MARCHE / ARRÊT.
  • °F et °C commutables
  • Les relevés sont mis à jour toutes les secondes.
  • Vaste gamme de températures allant de -58° à +302°F/-50° à +150°C
  • La sonde lisse en acier inox est parfaite pour les solutions “collantes” et visqueuses.
  • La sonde est résistante à la plupart des acides, bases, solvants et produits chimiques de laboratoire.
  • L’extrémité pénétrante est parfaite pour mesurer les températures des semi-solides.
  • La construction en plastique et en acier inox est plus sûre que celle des thermomètres à mercure.
  • Grand écran LCD lumineux de 0,37 po (9,4 mm) de hauteur
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,15 in
À utiliser avec (application) Assure une surveillance continue pendant plus d’un an
Comprend Pile à l’oxyde d’argent, sonde en acier inox
Longueur (impériale) de sonde 5,25 in
Longueur (métrique) 165 mm
Longueur (métrique) de sonde 13,3cm
Matériau Plastique, Acier inoxydable
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 1 oz
Poids (métrique) 20 g
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 6,5 in
Température max. (impériale) 302°F
Température max. (métrique) 150°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +302°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +150°C
Calibrated Oui
Précision ±0,3°C
Affichage Digital
Largeur (métrique) 8 cm